6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9285-1G OR9285-250MG
APOSOR9285-1GEA 323 EUR
APOSOR9285-1G APOSOR9285-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Pto. de fusión: 97,5…101.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435860
Núm. CAS: 868755-50-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III