5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928504-1G OR928504-250MG
APOSOR928504-1GEA 116 EUR
APOSOR928504-1G APOSOR928504-250MG
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142.586 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189517
Núm. CAS: 59489-32-6