N6,N6-Dimethyladenosine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR928523-250MG OR928523-1G
APOSOR928523-250MGEA 94.8 EUR
APOSOR928523-250MG APOSOR928523-1G
N6,N6-Dimethyladenosine 97%
N6,N6-Dimethyladenosine
Formula: C₁₂H₁₇N₅O₄
Pto. de fusión: 182…185 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00022822
Núm. CAS: 2620-62-4