3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR928537-1G
APOSOR928537-1GEA 371 EUR
APOSOR928537-1G
3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
Formula: C₅H₅ClN₂·ClH
MW: 165,021 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19705404
Núm. CAS: 27349-66-2