Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-(furan-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
OR928555-5G
APOSOR928555-5GEA 266 EUR
APOSOR928555-5G
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03778977
Núm. CAS: 33545-41-4