4-Methyl-cinnamaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-3-(p-Tolyl)acrylaldehyde
OR928560-10G
APOSOR928560-10GEA 23.2 EUR
APOSOR928560-10G
4-Methyl-cinnamaldehyde 95%
4-Methyl-cinnamaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460295
Núm. CAS: 56578-35-9