4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928566-1G OR928566-250MG OR928566-5G
APOSOR928566-1GEA 241 EUR
APOSOR928566-1G APOSOR928566-250MG APOSOR928566-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formula: C₉H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437632
Núm. CAS: 62108-16-1