1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-1,3-dihydroisobenzofuran
OR928572-1G OR928572-250MG
APOSOR928572-1GEA 149 EUR
APOSOR928572-1G APOSOR928572-250MG
1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine 96%
1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659158
Núm. CAS: 98475-10-6