6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928605-1G OR928605-250MG
APOSOR928605-1GEA 339 EUR
APOSOR928605-1G APOSOR928605-250MG
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921531
Núm. CAS: 58509-59-4