1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928608-1G OR928608-250MG
APOSOR928608-1GEA 241 EUR
APOSOR928608-1G APOSOR928608-250MG
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05189259
Núm. CAS: 524673-92-5