4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928671-1G OR928671-250MG
APOSOR928671-1GEA 310 EUR
APOSOR928671-1G APOSOR928671-250MG
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189223
Núm. CAS: 73038-85-4