2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928703-1G OR928703-500MG
APOSOR928703-1GEA 574 EUR
APOSOR928703-1G APOSOR928703-500MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₇ClN₂
MW: 130,575 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699124
Núm. CAS: 946061-13-8