5-Hydroxy-1-cyclooctene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928731-1G OR928731-5G
APOSOR928731-1GEA 0 EUR
APOSOR928731-1G APOSOR928731-5G
5-Hydroxy-1-cyclooctene 97%
5-Hydroxy-1-cyclooctene
Formula: C₈H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06252442
Núm. CAS: 4277-34-3