1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928761-100MG OR928761-250MG
APOSOR928761-100MGEA 30.6 EUR
APOSOR928761-100MG APOSOR928761-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carbonitrile 96%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14534464
Núm. CAS: 50741-36-1