5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928790-1G
APOSOR928790-1GEA 74.1 EUR
APOSOR928790-1G
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one 95%
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one
Formula: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044136
Núm. CAS: 14248-01-2