Butyl methanesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928832-10G OR928832-5G OR928832-25G
APOSOR928832-10GEA 82.8 EUR
APOSOR928832-10G APOSOR928832-5G APOSOR928832-25G
Butyl methanesulphonate 95%
Butyl methanesulphonate
Formula: C₅H₁₂O₃S
MW: 152,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041257
Núm. CAS: 1912-32-9