4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928941-1G OR928941-250MG
APOSOR928941-1GEA 632 EUR
APOSOR928941-1G APOSOR928941-250MG
4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(2-Piperidyl)-1-butanol
Formula: C₉H₁₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13183976
Núm. CAS: 90726-50-4