(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
OR928945-1G OR928945-5G
APOSOR928945-1GEA 52.2 EUR
APOSOR928945-1G APOSOR928945-5G
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Densidad: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07367007
Núm. CAS: 89401-28-5