Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928950-1G OR928950-250MG
APOSOR928950-1GEA 91.5 EUR
APOSOR928950-1G APOSOR928950-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₅N₃O
MW: 147,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027563
Núm. CAS: 106012-56-0