1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928965-1G OR928965-5G
APOSOR928965-1GEA 219 EUR
APOSOR928965-1G APOSOR928965-5G
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11695056
Núm. CAS: 1071359-81-3