3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR928975-25G OR928975-5G
APOSOR928975-25GEA 157 EUR
APOSOR928975-25G APOSOR928975-5G
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804558
Núm. CAS: 871657-49-7