3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxybenzaldehyde
OR928980-1G OR928980-250MG
APOSOR928980-1GEA 288 EUR
APOSOR928980-1G APOSOR928980-250MG
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07186317
Núm. CAS: 116546-04-4