4-Bromo-2-ethynylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928998-1G OR928998-250MG
APOSOR928998-1GEA 632 EUR
APOSOR928998-1G APOSOR928998-250MG
4-Bromo-2-ethynylpyridine 98%
4-Bromo-2-ethynylpyridine
Formula: C₇H₄BrN
MW: 182.017 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189721
Núm. CAS: 1196155-22-2