3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929007-1G OR929007-250MG
APOSOR929007-1GEA 85.7 EUR
APOSOR929007-1G APOSOR929007-250MG
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697766
Núm. CAS: 40155-47-3