3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3'-Methoxy-2'-nitroacetophenone
OR929028-1G OR929028-5G
APOSOR929028-1GEA 255 EUR
APOSOR929028-1G APOSOR929028-5G
3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
3-Methoxy-2-nitroacetophenone
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428535
Núm. CAS: 33852-43-6