1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929031-1G OR929031-250MG
APOSOR929031-1GEA 476 EUR
APOSOR929031-1G APOSOR929031-250MG
1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
1-Furan-3-yl-ethylamine
Formula: C₆H₉NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06738794
Núm. CAS: 252372-09-1