2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929033-1G OR929033-5G
APOSOR929033-1GEA 178 EUR
APOSOR929033-1G APOSOR929033-5G
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine 98%
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090835
Núm. CAS: 29450-07-5