tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929080-1G OR929080-250MG
APOSOR929080-1GEA 78.3 EUR
APOSOR929080-1G APOSOR929080-250MG
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate
Formula: C₁₂H₁₅BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11975535
Núm. CAS: 33155-58-7