2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929099-1G OR929099-250MG
APOSOR929099-1GEA 632 EUR
APOSOR929099-1G APOSOR929099-250MG
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂O·ClH
MW: 184,623 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156669
Núm. CAS: 137195-33-6