4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929157-1G OR929157-250MG
APOSOR929157-1GEA 114 EUR
APOSOR929157-1G APOSOR929157-250MG
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran 95%
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22397733
Núm. CAS: 1402667-16-6