tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929179-1G OR929179-250MG
APOSOR929179-1GEA 140 EUR
APOSOR929179-1G APOSOR929179-250MG
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate
Formula: C₈H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12148668
Núm. CAS: 172317-17-8