2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR929197-1G OR929197-250MG
APOSOR929197-1GEA 115 EUR
APOSOR929197-1G APOSOR929197-250MG
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 96%
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine
Formula: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11044248
Núm. CAS: 720666-45-5