Acetyl-d-alloisoleucine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Acetyl-D-allo-isoleucine
OR929224-1G OR929224-250MG
APOSOR929224-1GEA 121 EUR
APOSOR929224-1G APOSOR929224-250MG
Acetyl-d-alloisoleucine 95%
Acetyl-d-alloisoleucine
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136538
Núm. CAS: 54831-20-8