2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Chloro-3-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid
OR929238-1G
OR929238-250MG
APOSOR929238-1GEA
310
EUR
APOSOR929238-1G
APOSOR929238-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid
Formula:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,581 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16610679 Núm. CAS: 133928-73-1 |