(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929262-1G OR929262-250MG
APOSOR929262-1GEA 632 EUR
APOSOR929262-1G APOSOR929262-250MG
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol 95%
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384384
Núm. CAS: 131610-03-2