4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5-Dimethylthiazole-2-carbaldehyde
OR929263-1G OR929263-5G
APOSOR929263-1GEA 46.4 EUR
APOSOR929263-1G APOSOR929263-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formula: C₆H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044203
Núm. CAS: 74531-15-0