2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929268-1G OR929268-250MG
APOSOR929268-1GEA 435 EUR
APOSOR929268-1G APOSOR929268-250MG
2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519862
Núm. CAS: 1092299-36-9