Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929269-1G OR929269-250MG
APOSOR929269-1GEA 91.5 EUR
APOSOR929269-1G APOSOR929269-250MG
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565693
Núm. CAS: 40318-15-8