N-Fmoc-N-methyl-b-alanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929329-1G OR929329-5G
APOSOR929329-1GEA 0 EUR
APOSOR929329-1G APOSOR929329-5G
N-Fmoc-N-methyl-b-alanine 97%
N-Fmoc-N-methyl-b-alanine
Formula: C₁₉H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861327
Núm. CAS: 172965-84-3