5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929332-1G OR929332-250MG
APOSOR929332-1GEA 574 EUR
APOSOR929332-1G APOSOR929332-250MG
5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol 95%
5-Pyridin-3-yl-2H-[1,2,4]triazol-3-ol
Formula: C₇H₆N₄O
MW: 162,149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441963
Núm. CAS: 59282-83-6