Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929431-1G OR929431-250MG
APOSOR929431-1GEA 144 EUR
APOSOR929431-1G APOSOR929431-250MG
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036494
Núm. CAS: 108128-12-7