1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929440-1G OR929440-250MG
APOSOR929440-1GEA 632 EUR
APOSOR929440-1G APOSOR929440-250MG
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23381125
Núm. CAS: 1427475-28-2