1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929449-10G OR929449-1G OR929449-5G
APOSOR929449-10GEA 647 EUR
APOSOR929449-10G APOSOR929449-1G APOSOR929449-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03780730
Núm. CAS: 75815-74-6