4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR929468-100MG OR929468-1G OR929468-250MG
APOSOR929468-100MGEA 39.3 EUR
APOSOR929468-100MG APOSOR929468-1G APOSOR929468-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₇H₅Cl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21603853
Núm. CAS: 887147-19-5