Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR929487-1G OR929487-250MG
APOSOR929487-1GEA 150 EUR
APOSOR929487-1G APOSOR929487-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09994219
Núm. CAS: 112566-20-8