2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929504-10G OR929504-1G
APOSOR929504-10GEA 618 EUR
APOSOR929504-10G APOSOR929504-1G
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride
Formula: C₉H₈N₂O·ClH
MW: 196,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22570184
Núm. CAS: 29378-39-0