2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)ethane, 2-Bromoethyl Methyl sulphone
OR929569-1G OR929569-5G
APOSOR929569-1GEA 34.8 EUR
APOSOR929569-1G APOSOR929569-5G
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
2-(Bromoethyl)methylsulphone
Formula: C₃H₇BrO₂S
MW: 187,055 g/mol
Pto. de fusión: 32…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08274926
Núm. CAS: 16523-02-7