4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR929583-1G OR929583-250MG
APOSOR929583-1GEA 418 EUR
APOSOR929583-1G APOSOR929583-250MG
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₇BN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD21332885
Núm. CAS: 1384954-82-8