5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929595-1G OR929595-250MG
APOSOR929595-1GEA 567 EUR
APOSOR929595-1G APOSOR929595-250MG
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine
Formula: C₇H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188972
Núm. CAS: 26163-06-4