cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929601-1G OR929601-250MG
APOSOR929601-1GEA 516 EUR
APOSOR929601-1G APOSOR929601-250MG
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride 95%
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Formula: C₇H₁₄N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21364419
Núm. CAS: 1363166-00-0